SAB5700590
Recombinant 2019-nCoV Spike RBD Protein with His tag
Szinonimák:
2019-nCoV RBD Protein, NCP-CoV RBD Protein, S glycoprotein Subunit1 RBD Protein, S1-RBD protein, novel coronavirus RBD Protein
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
25.9 kDa
szennyeződések
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
SARS virus ... S(43740568)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)