Fontos dokumentumok
SAB5700580
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDH1-S838/S840 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
Arc-1, CD324, CDH1, CDHE, E-Cadherin, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
human
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
90
97
faj reaktivitás
human
koncentráció
1.04mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer838)
Géninformáció
human ... CDH1(999)
Immunogén
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S838/S840 of human CDH1.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)