Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5700522
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT5-Y694 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
MGF, STAT5, stat5a/stat5b
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
90
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
2.75 mg/ml
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr694)
Géninformáció
human ... STAT5(6776)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein is activated by, and mediates the responses of many cell ligands, such as IL2, IL3, IL7 GM-CSF, erythropoietin, thrombopoietin, and different growth hormones. Activation of this protein in myeloma and lymphoma associated with a TEL/JAK2 gene fusion is independent of cell stimulus and has been shown to be essential for tumorigenesis. The mouse counterpart of this gene is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which suggests the antiapoptotic function of this gene in cells. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Immunogén
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y694 of human STAT5.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)