SAB5600233
Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys18) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM166, purified immunoglobulin
Szinonimák:
H3K18ac, Histone H3 (acetyl K18)
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM166, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
vertebrates
technika/technikák
ChIP: 2-10 μg/mL
ELISA: 0.5-2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1—10 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
acetylation (Lys18)
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
Egyediség
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2