Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
SAB5700132
Sigma-Aldrich
Anti-CHCHD2 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
C7orf17, CHCHD2, MNRR1, NS2TP, PARK22
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, rat, mouse
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
15
faj reaktivitás
human, rat, mouse
koncentráció
1.02 mg/ml
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CHCHD2(51142)
Általános leírás
The protein encoded by this gene belongs to a class of eukaryotic CX(9)C proteins characterized by four cysteine residues spaced ten amino acids apart from one another. These residues form disulfide linkages that define a CHCH fold. In response to stress, the protein translocates from the mitochondrial intermembrane space to the nucleus where it binds to a highly conserved 13 nucleotide oxygen responsive element in the promoter of cytochrome oxidase 4I2, a subunit of the terminal enzyme of the electron transport chain. In concert with recombination signal sequence-binding protein J, binding of this protein activates the oxygen responsive element at four percent oxygen. In addition, it has been shown that this protein is a negative regulator of mitochondria-mediated apoptosis. In response to apoptotic stimuli, mitochondrial levels of this protein decrease, allowing BCL2-associated X protein to oligomerize and activate the caspase cascade. Pseudogenes of this gene are found on multiple chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogén
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 75-145 of human CHCHD2 (NP_057223.1).
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)