Fontos dokumentumok
SAB5500143
Sigma-Aldrich
Anti-Mesothelin antibody, Rabbit monoclonal
clone SP74, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
IHC
klón:
SP74, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
1
technika/technikák:
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP74, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
pig
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MSLN(10232)
Általános leírás
Mesothelin is a glycocylphosphotidylianositol-linked cell-surface glycoprotein that is present on the surface of normal mesothelium and is overexpressed in epithelial ovarian cancer and malignant mesotheliomas.
Immunogén
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human mesothelin protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
José Gabriel Rodríguez Tarazona et al.
Arquivos brasileiros de cirurgia digestiva : ABCD = Brazilian archives of digestive surgery, 34(4), e1628-e1628 (2022-02-03)
Ductal adenocarcinoma of the pancreas is the fourth most common cancer-associated cause of death in the Western world. The presence of circulating tumor cells (CTCs) can be considered a potential prognostic factor, as these cells represent tumor progression, allowing monitoring