Fontos dokumentumok
ST1660
Sigma-Aldrich
Anti-MSLN Mouse mAb (1A10)
liquid, clone 1A10, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-Mesothelin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
1A10, monoclonal
application:
faj reaktivitás:
human
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1A10, monoclonal
Forma
liquid
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MSLN(10232)
Általános leírás
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the MSLN protein.
Recognizes the MSLN protein.
This Anti-MSLN Mouse mAb (1A10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of MSLN.
Immunogén
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 464-564 human MSLN, expressed as a GST fusion protein
Alkalmazás
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Figyelmeztetés
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Fizikai forma
In PBS, pH 7.2.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg