MABT395
Anti-Muc4 Antibody, clone 8G7
clone 8G7, from mouse
Szinonimák:
Mucin-4 beta chain
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
100
300
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
8G7, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MUC4(4585)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in maligant melanoma and cutaneous squamous cell carcinoma tissue lysates (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Muc4 in lung adenocarcinoma and pancreatic adenocarcinoma tissues (Moniaux, N., et al. (2004). J Histochem Cytochem. 52(2):253-261.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from independent laboratories detected Muc4 in 330 tissue spots representing normal skin, and benign and malignant cutaneous diseases (Singh, A. P., et al. (2006). Prostate. 66(4):421-429.; Chakraborty, S., et al. (2010). J Clin Pathol. 63(7):579-584.).
Cell Structure
ECM Proteins
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Muc4 in 10 µg of CD18/HPAF cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1