SAB5500014
Anti-BCL-2 Alpha antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP66, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP66, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BCL2(596)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2