SAB5300498
Monoclonal Anti-CDKN2A antibody produced in mouse
clone 1E12E10, ascites fluid
Szinonimák:
P16
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E12E10, monoclonal
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDKN2A(1029)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against P16 (Mouse and Human)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3