Fontos dokumentumok
SAB5300275
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL6 antibody produced in mouse
clone 6D9A1, ascites fluid
Szinonimák:
AGIF, IL-11
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (d)
WB
klón:
6D9A1, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
16
technika/technikák:
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6D9A1, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotípus
IgG1
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL6(3569)
Immunogén
Purified recombinant fragment of human IL-6 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against IL-6
Fizikai forma
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)