SAB5200294
Monoclonal Anti-Mmp9 antibody produced in mouse
clone S51-82, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Anti-82kDa matrix metalloproteinase-9, Anti-CLG4B, Anti-GELB, Anti-MANDP2, Anti-MMP-9
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
S51-82, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen predicted mol wt 92 & 82 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Mmp9(81687)
Egyediség
Immunogén
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)