Fontos dokumentumok
SAB4700929
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD169/Siglec1 antibody produced in mouse
clone 7-239
Szinonimák:
SIGLEC1, SN
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
7-239, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 2 μg/mL
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7-239, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
NP_075556
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIGLEC1(6614)
Related Categories
Általános leírás
The mouse monoclonal antibody 7-239 recognizes CD169 (sialoadhesin, Siglec-1), a 210 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on macrophages and dendritic cells.
Immunogén
human rhinovirus 14-infected monocyte-derived dendritic cells
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)