Fontos dokumentumok
SAB5500072
Sigma-Aldrich
Anti-CD79A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP18, tissue culture supernatant
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
IHC
klón:
SP18, monoclonal
faj reaktivitás:
human (tested)
citations:
technika/technikák:
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:400
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
rekombináns
expressed in proprietary host
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
SP18, monoclonal
faj reaktivitás
human (tested)
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
bovine, dog, pig
technika/technikák
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:400
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CD79A(973)
Általános leírás
A disulphide-linked heterodimer, consisting of CD79a/mb-1 and CD79b/B29 polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells to constitute the B cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas.
Immunogén
Synthetic peptide derived from N-terminus region of human CD79a protein.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
0.1 ml rabbit monoclonal antibody supplied as tissue culture supernatant in TBS/1% BSA buffer pH 7.5 with less than 0.1% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)