Fontos dokumentumok
SAB4700393
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11c-PE antibody produced in mouse
clone BU15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-ITGAX
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.44
konjugátum:
phycoerythrin (R-PE) conjugate
application:
FACS
klón:
BU15, monoclonal
faj reaktivitás:
monkey, canine, human
citations:
4
technika/technikák:
flow cytometry: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
phycoerythrin (R-PE) conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BU15, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
monkey, canine, human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGAX(3687)
Általános leírás
The antibody BU15 reacts with CD11c (alphaX, p150), a 150 kDa integrin expressed mainly on dendritic cells and tissue macrophages.
Immunogén
Dendritic cells of synovial fluid
Alkalmazás
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)