SAB4700015
Monoclonal Anti-B2M-Biotin antibody produced in mouse
clone B2M-02, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-β-2-microglobulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
B2M-02, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, pig
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... B2M(567)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás