Fontos dokumentumok
SAB4301685
Sigma-Aldrich
Anti-WIF1
affinity isolated antibody
Szinonimák:
WIF-1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
citations:
1
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:1000
elérési szám
BC018037
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... WIF1(11197)
Immunogén
Fusion protein of human WIF1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chang Liu et al.
Cell division, 15, 2-2 (2020-02-07)
The senescence of nucleus pulposus (NP) cells plays a vital role in the pathogenesis of intervertebral disc (IVD) degeneration (IDD). NADPH oxidase 4 (NOX4)-associated oxidative stress has been shown to induce premature NP cell senescence. Enhancer of zeste homolog 2