Fontos dokumentumok
SAB4301672
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM17A
affinity isolated antibody
Szinonimák:
TIM17, TIM17A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, mouse
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
elérési szám
BC000294
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TIMM17A(10440)
Immunogén
Full length fusion protein of human TIMM17A
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)