Fontos dokumentumok
SAB4300885
Sigma-Aldrich
Anti-SLC22A5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
CDSP, FLJ46769, OCTN2, OCTN2VT
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
63 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_003051.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SLC22A5(6584)
Egyediség
The antibody detects endogenous level of total SLC22A5 protein.
Immunogen
Recombinant protein of human SLC22A5.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Mengru Bai et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(6), 582-591 (2019-03-29)
l-Carnitine (l-Car) plays a crucial role in fatty acid β-oxidation. However, the plasma l-Car concentration in women markedly declines during pregnancy, but the underlying mechanism and its consequences on maternal hepatic β-oxidation have not yet been clarified. Our results showed