SAB4300128
Anti-phospho-NOS3 (pSer1177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
ECNOS, NOS, NOSIII, eNOS
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
predicted mol wt 133 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer1177)
Géninformáció
human ... NOS3(4846)
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot 1:500 - 1:1000
Optimal dilutions should be determined by the user.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)