Fontos dokumentumok
SAB4200872
Anti-SARS-CoV-2-Spike protein C-terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
ACE2-binding protein, Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-binding region, COVID-19 Spike protein, Coronavirus, RBD Region, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), Spike surface glycoprotein
About This Item
Javasolt termékek
antitest forma
affinity isolated antibody
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
form
liquid
faj reaktivitás
viral
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
indirect ELISA: 1/2000-1/4000 using 2 μg/mL SARS-CoV-2 Spike RBD (Cat. No. SAE1000) for coating.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).