Fontos dokumentumok
SAB4200870
Anti-Akkermancia muciniphila antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
form
liquid
faj reaktivitás
(Akkermancia muciniphila)
kiszerelés
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1:500-1:1000 using Akkermansia muciniphila lysate
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
In addition, goring research identified A. muciniphila as a promising potential probiotic that can be administrated for the treatment of diseases such as, colitis, metabolic syndromes, immune diseases and cancer. However more research is needed to verify the safety of oral administration of A. muciniphila in humans.3
Egyediség
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg