Fontos dokumentumok
SAB3500797
Sigma-Aldrich
Anti-SDHD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA
ICC
IF
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
citations:
2
technika/technikák:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SDHD(6392)
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Kapcsolódás
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500797.
Fizikai forma
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhigang Wang et al.
Translational oncology, 14(8), 101146-101146 (2021-06-13)
Head and neck paragangliomas (HNPGLs) are rare neoplasms that represent difficult treatment paradigms in neurotology. Germline mutations in genes encoding succinate dehydrogenase (SDH) are the cause of nearly all familial HNPGLs. However, the molecular mechanisms underlying tumorigenesis remain unclear. Mutational
Autophagy supports mitochondrial metabolism through the regulation of iron homeostasis in pancreatic cancer.
Mukhopadhyay, et al.
Science Advances, 9, eadf9284-eadf9284 (2023)