09-345
Anti-phospho-mTOR (Thr2446) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr2446)
Géninformáció
human ... MTOR(2475)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Glucose/Glycogen Metabolism
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1