Fontos dokumentumok
SAB2900693
Sigma-Aldrich
Anti-ADCYAP1R1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
ADCYAP1R1, PAC1, PAC1-R, PACAP receptor 1, Pac1 receptor, Pac1 receptors
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
1
technika/technikák:
immunohistochemistry: 5 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 5 μg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ADCYAP1R1(117)
Immunogén
Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human ADCYAP1R1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Marmoset, Bovine (100%); Dog, Pig (94%); Mouse, Rat, Elephant, Panda (89%).
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dóra Szabó et al.
International journal of molecular sciences, 23(7) (2022-04-13)
Pituitary adenylate cyclase activating polypeptide-38 (PACAP-38) is a multifunctional neuropeptide, which may play a role in cardioprotection. However, little is known about the presence of PACAP-38 in heart failure (HF) patients. The aim of our study was to measure the