Fontos dokumentumok
SAB2900058
Sigma-Aldrich
Anti-DDR1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CAK, Drd1, EDDR1, cell adhesion kinase, discoidin domain receptor 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
horse, human, monkey, bovine, dog, pig
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DDR1(780)
Immunogen
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human DDR1. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Dog, Bat, Bovine, Panda, Horse, Pig, Opossum (100%); Mouse, Rat, Hamster, Rabbit (94%).
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.