SAB2701168
Anti-GNB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
GNB1, guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, human, rat
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 5000-20000
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... GNB1(2782)
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2