Fontos dokumentumok
SAB2109004
Sigma-Aldrich
Anti-FOXM1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
FKHL16, FOXM1B, HFH-11, HFH11, HNF-3
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
konjugátum:
unconjugated
application:
IHC (p)
WB
klón:
polyclonal
technika/technikák:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
citations:
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
88 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FOXM1(57396)
Általános leírás
This protein acts as a Transcriptional activatory factor. May play a role in the control of cell proliferation.
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FOXM1
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: LKRRRLPLPVQNAPSETSEEEPKRSPAQQESNQAEASKEVAESNSCKFPA
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)