Fontos dokumentumok
SAB2108851
Sigma-Aldrich
Anti-NOX5 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.45
konjugátum:
biotin conjugate
application:
klón:
polyclonal
citations:
biológiai forrás
rabbit
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
62 kDa
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rabbit, bovine, pig, human
koncentráció
0.5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... NOX5(79400)
Általános leírás
This gene is predominantly expressed in the testis and lymphocyte-rich areas of spleen and lymph nodes. It encodes a calcium-dependen NADPH oxidase that generates superoxide, and functions as a calcium-dependent proton channel that may regulate redox-dependent processes in lymphocytes and spermatozoa. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human NOX5
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: DQAEEAQYGRFLELHMYMTSALGKNDMKAIGLQMALDLLANKEKKDSITG
Fizikai forma
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)