Fontos dokumentumok
SAB2101422
Sigma-Aldrich
Anti-MAN1A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
Anti-MAN1B, Anti-Mannosidase, α, class 1A, member 2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
citations:
technika/technikák:
western blot: suitable
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
73 kDa
faj reaktivitás
bovine, mouse, rabbit, human, horse, dog, rat, guinea pig
koncentráció
0.5 mg - 1 mg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAN1A2(10905)
Immunogén
Synthetic peptide directed towards the middle region of human MAN1A2
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.Alpha-mannosidases function at different stages of N-glycan maturation in mammalian cells. See MAN2A1 (MIM 154582) for general information.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-597 BC052954.1 17-613 598-1023 AU133800.1 118-543 1024-2908 AF027156.1 823-2707 2909-3316 BC052954.1 2925-3332 3317-4416 BC063300.1 3315-4414 4417-5388 BC052954.1 4432-5403
Szekvencia
Synthetic peptide located within the following region: FALGADGSRADKAGHYLELGAEIARTCHESYDRTALKLGPESFKFDGAVE
Fizikai forma
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)