EHU022531
MISSION® esiRNA
targeting human ULK1
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Powered by Eupheria Biotech
Minőségi szint
termékcsalád
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNS cDNS célszekvencia
AAGAACCTCGCCAAGTCTCAGACGCTGCTGGGGAAGGAAATCAAAATCCTGAAGGAACTGAAACATGAAAACATCGTGGCCCTGTACGACTTCCAGGAAATGGCTAATTCTGTCTACCTGGTTATGGAGTACTGCAACGGTGGGGACCTGGCCGACTACCTGCACGCCATGCGCACGCTGAGCGAGGACACCATCAGGCTCTTCCTGCAGCAGATCGCGGGCGCCATGCGGCTTCTGCACAGCAAAGGCATCATCCACCGCGACCTGAAACCGCAGAACATCCTGCTGTCCAACCCCGCCGGCCGCCGCGCCAACCCCAACAGCATCCGCGTCAAGATCGCTGACTTCGGCTTCGCGCGGTACCTCCAGAGCAACATGATGGCGGCCACACTCTGCGGCTCCCCCATGTACATGGCCCCCGAGGTCATCATGTCCCAGCACTACGACGGGAAGGCGGACCTGTGGAGCATCGGCACCATCGTCTACCAGTGCCTGA
Ensembl | humán elérési szám
NCBI elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ULK1(8408) , ULK1(8408)
Általános leírás
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.