Fontos dokumentumok
SAB1411335
Sigma-Aldrich
Anti-TCN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
TC1, TCI
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IP
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 48.2 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TCN1(6947)
Általános leírás
This gene encodes a member of the vitamin B12-binding protein family. This family of proteins, alternatively referred to as R binders, is expressed in various tissues and secretions. This protein is a major constituent of secondary granules in neutrophils and facilitates the transport of cobalamin into cells. (provided by RefSeq)
Immunogén
TCN1 (NP_001053.2, 1 a.a. ~ 433 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRQSHQLPLVGLLLFSFIPSQLCEICEVSEENYIRLKPLLNTMIQSNYNRGTSAVNVVLSLKLVGIQIQTLMQKMIQQIKYNVKSRLSDVSSGELALIILALGVCRNAEENLIYDYHLIDKLENKFQAEIENMEAHNGTPLTNYYQLSLDVLALCLFNGNYSTAEVVNHFTPENKNYYFGSQFSVDTGAMAVLALTCVKKSLINGQIKADEGSLKNISIYTKSLVEKILSEKKENGLIGNTFSTGEAMQALFVSSDYYNENDWNCQQTLNTVLTEISQGAFSNPNAAAQVLPALMGKTFLDINKDSSCVSASGNFNISADEPITVTPPDSQSYISVNYSVRINETYFTNVTVLNGSVFLSVMEKAQKMNDTIFGFTMEERSWGPYITCIQGLCANNNDRTYWELLSGGEPLSQGAGSYVVRNGENLEVRWSKY
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)