Fontos dokumentumok
SAB1410970
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2G1B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
MGC119834, MGC119835, PLA2, PLA2A, PPLA2
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 16.4 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PLA2G1B(5319)
Általános leírás
Phospholipase A2 (EC 3.1.1.4) catalyzes the release of fatty acids from glycero-3-phosphocholines. The best known varieties are the digestive enzymes secreted as zymogens by the pancreas of mammals. Sequences of pancreatic PLA2 enzymes from a variety of mammals have been reported. One striking feature of these enzymes is their close homology to venom phospholipases of snakes. Other forms of PLA2 have been isolated from brain, liver, lung, spleen, intestine, macrophages, leukocytes, erythrocytes, inflammatory exudates, chondrocytes, and platelets (Seilhamer et al., 1986 [PubMed 3028739]) .[supplied by OMIM
Immunogen
PLA2G1B (NP_000919.1, 1 a.a. ~ 148 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLVLAVLLTVAAADSGISPRAVWQFRKMIKCVIPGSDPFLEYNNYGCYCGLGGSGTPVDELDKCCQTHDNCYDQAKKLDSCKFLLDNPYTHTYSYSCSGSAITCSSKNKECEAFICNCDRNAAICFSKAPYNKAHKNLDTKKYCQS
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3