Fontos dokumentumok
SAB1406867
Sigma-Aldrich
Anti-PDE4DIP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
CMYA2, DKFZp781J054, MGC75440, MMGL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
IF
WB
klón:
polyclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~21.3 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PDE4DIP(9659)
Immunogén
PDE4DIP (AAH26270.1, 1 a.a. ~ 177 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFLCQGFRKYLPEHLNDLKKENFSLKLRIYFLEERMQQKYEASREDIYRRNTELKVEVESLKRELQDKKQHLDKTWADVENLNSQNEAELRRQFEERQQETEHVYELLENKMQLLQEESRLAKNEAARMAALVEAEKECNLELSEKLKGVTKNWEDVPGDQVKPDQYTEALAQRDKI
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)