Fontos dokumentumok
SAB1406827
Sigma-Aldrich
Anti-AIM2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
PYHIN4
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~39 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... AIM2(9447)
Related Categories
Általános leírás
AIM2 is a member of the IFI20X /IFI16 family. It plays a putative role in tumorigenic reversion and may control cell proliferation. Interferon-gamma induces expression of AIM2. (provided by RefSeq)
Immunogen
AIM2 (NP_004824, 1 a.a. ~ 343 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESKYKEILLLTGLDNITDEELDRFKFFLSDEFNIATGKLHTANRIQVATLMIQNAGAVSAVMKTIRIFQKLNYMLLAKRLQEEKEKVDKQYKSVTKPKPLSQAEMSPAASAAIRNDVAKQRAAPKVSPHVKPEQKQMVAQQESIREGFQKRCLPVMVLKAKKPFTFETQEGKQEMFHATVATEKEFFFVKVFNTLLKDKFIPKRIIIIARYYRHSGFLEVNSASRVLDAESDQKVNVPLNIIRKAGETPKINTLQTQPLGTIVNGLFVVQKVTEKKKNILFDLSDNTGKMEVLGVRNEDTMKCKEGDKVRLTFFTLSKNGEKLQLTSGVHSTIKVIKAKKKT
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Chong-Shan Shi et al.
Nature immunology, 13(3), 255-263 (2012-01-31)
Autophagosomes delivers cytoplasmic constituents to lysosomes for degradation, whereas inflammasomes are molecular platforms activated by infection or stress that regulate the activity of caspase-1 and the maturation of interleukin 1β (IL-1β) and IL-18. Here we show that the induction of