Fontos dokumentumok
SAB1402816
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CYR61, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
klón:
3C11, monoclonal
faj reaktivitás:
human
citations:
technika/technikák:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
3C11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~65.27 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CYR61(3491)
Általános leírás
CYR61 is a secreted, cysteine-rich, heparin-binding protein encoded by a growth factor-inducible immediate-early gene. Acting as an extracellular, matrix-associated signaling molecule, CYR61 promotes the adhesion of endothelial cells through interaction with integrin and augments growth factor-induced DNA synthesis in the same cell type.[supplied by OMIM
Immunogén
CYR61 (AAH16952.1, 25 a.a. ~ 381 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TCPAACHCPLEAPKCAPGVGLVRDGCGCCKVCAKQLNEDCSKTQPCDHTKGLECNFGASSTALKGICRAQSEGRPCEYNSRIYQNGESFQPNCKHQCTCIDGAVGCIPLCPQELSLPNLGCPNPRLVKVTGQCCEEWVCDEDSIKDPMEDQDGLLGKELGFDASEVELTRNNELIAVGKGSSLKRLPVFGMEPRILYNPLQGQKCIVQTTSWSQCSKTCGTGISTRVTNDNPECRLVKETRICEVRPCGQPVYSSLKKGKKCSKTKKSPEPVRFTYAGCLSVKKYRPKYCGSCVDGRCCTPQLTRTVKMRFRCEDGETFSKNVMMIQSCKCNYNCPHANEAAFPFYRLFNDIHKFRD
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)