SAB1402216
Monoclonal Anti-GSTM2 antibody produced in mouse
clone 1E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
GST4, GSTM, GSTM2-2, GTHMUS, MGC117303
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1E10, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~37.11 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GSTM2(2946)
Általános leírás
Immunogén
Sequence
SEKEQIREDILENQFMDSRMQLAKLCYDPDFEKLKPEYLQALPEMLKLYSQFLGKQPWFLGDKITFVDFIAYDVLERNQVFEPSCLDAFPNLKDFISRFE
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)