SAB1301290
ANTI-LC3 (APG8C) (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
LC3C, MAP1LC3C, microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
16852 Da
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MAP1LC3C(440738)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg