Fontos dokumentumok
S8572
Anti-STIM2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-stromal interaction molecule 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~100 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human U87 cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... STIM2(57620)
mouse ... Stim2(116873)
rat ... Stim2(117087)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás