Fontos dokumentumok
S0698
Anti-SmB antibody, Mouse Monoclonal
clone 12F5, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-SNRPB1, Anti-Sm protein B, Anti-Sm-B, Anti-SmB/SmB, Anti-Small nuclear ribonucleoprotein associated protein B, Anti-snRNP-B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12F5, monoclonal
molekulatömeg
antigen ~25 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, canine
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SNRPB(6628)
mouse ... Snrpb(20638)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- Monoclonal Anti-SmB antibody produced in mouse has been used in:
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)