Fontos dokumentumok
RTN9604
GenElute™ 96 Well Total RNA Purification Kit
4 x 96 well plate, sufficient for 4 96-well plate purifications
Szinonimák:
High Throughput Purification, RNA Purification
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 4 96-well plate purifications
minőség
4 x 96 well plate
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
RNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Unique plate design offers low risk of cross-contamination
- RNA can be used for any kind of downstream enzymatic reaction
- Processing possible under with a vacuum or centrifuge
- Suitable for manual and automated processing
Elv
Egyéb megjegyzések
Method of purification:Silica-membrane technology
Compatible with Manual or automated, vacuum or centrifugation
Efficient recovery of > 200 nt
Typical yield20 μg (2 x 106 HeLa cells),
20 μg (20 mg mouse liver)
Typical concentration50–200 ng/μL
Elution volume50–130 μL
Preparation time70 min/plate
Binding capacity100 μg
RNA ratio28S/18S approx. 2.1
A260/A2801.90–2.10
Typical RIN (RNA > 9 (cells)
Sufficient for:
< 107 cultured cells (centrifugation)
< 30 mg tissue (centrifugation)
saliva
Related products:
Prod #Related prod #
RTN9604RTN9602
RTN9602RTN9604
Jogi információk
Kit Components Only
- RNA Lysis Solution 125 mL
- RNA Wash Buffer 1 360 mL
- RNA Wash Buffer 2, Concentrate 2 x 90
- RNA Wash Buffer 3, Concentrate 2 x 54
- Reaction Buffer for rDNase 4 x 20
- rDNase, RNase-free 8 vial(s)
- RNase-free Water 2 x 54
- RNA Binding Plates, blue ring 4 ea
- Collection Tubes, 1.5 mL 16 ea
- Wash Plates 4 ea
- Square-well Blocks 6 ea
- Elution Plate, U-Bottom 4 ea
- Round-well Blocks Low 4 ea
szükséges, de nincs biztosítva
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Egyszerű DNS/RNS-tisztítási módszerek segítik a különböző forrásokból származó genomelemzést, növelve a kutatás hatékonyságát.