Fontos dokumentumok
RAB1033
Sigma-Aldrich
Human Coagulation Factor VII ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
bemenet
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/ml
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... F7(2155)
Általános leírás
This ELISA antibody pair detects Human Coagulation Factor VII (F7)
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Dokumentumtár megtekintése
Chang-Ming Liu et al.
Chinese medicine, 13, 2-2 (2018-01-13)
Zhibai Dihuang Granule (ZDG) is a traditional Chinese medicine which has been used to treat Yin-deficiency-heat (YDH) syndrome for thousands of years in China. However, little work has been conducted to explore the molecular mechanism of ZDG in YDH syndrome, and