Fontos dokumentumok
RAB0632
Sigma-Aldrich
Human CALB1 / Calbindin ELISA Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CALB1(793)
Általános leírás
The CALB1 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Calbindin in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Li-Ping Yang et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(10), 8035-8047 (2018-01-30)
Calcium binding protein calbindin-D28K (CaBP28K) mediates the relationship between vitamin D and calcium, but its mechanism remains unclear during bone formation. The present study reports that maternal CaBP28K levels were positively correlated with paired umbilical cord CaBP28K levels. In addition
Y V Sanders et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(7), 1066-1075 (2014-04-23)
Because the number of elderly von Willebrand disease (VWD) patients is increasing, the pathophysiology of aging in VWD has become increasingly relevant. To assess age-related changes in von Willebrand factor (VWF) and factor VIII (FVIII) levels and to compare age-related