Merck
RAB0364
Sigma-Aldrich
Human MMP-13 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type urine
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 6 pg/mL
standard curve range: 8.23-6000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MMP13(4322)
Általános leírás
The Human MMP-13 ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human MMP-13 in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human MMP13
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
MMP13 (matrix metalloproteinase 13) functions against different types of ECM (extracellular matrix) components. It gets activated by and activates multiple MMPs and hence, has a central role in the MMP cascade. This protein is frequently expressed in colorectal cancer (CRC) and this expression is linked with poor survival in CRC. MMP13 expression is absent in normal breast tissue, but is present in breast carcinoma suggesting its role in tumorigenesis. The expression of this protein can serve as a marker for tumor invasiveness, as its expression is induced during metastasis of multiple types of cancers, including squamous cell carcinomas of the head and neck and this expression is usually linked to poor prognosis. Missense mutation in this gene results in the autosomal dominant disorder called Missouri type of human spondyloepimetaphyseal dysplasia (SEMDMO), which is characterized by abnormal growth and modeling of vertebrae and long bones.
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wen Li et al.
Biomolecules, 9(3) (2019-03-21)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are capable of degrading and modifying most components of the extracellular matrix (ECM) and the basal membrane (BM), and play crucial roles in cancer invasion and metastasis. MMP gene expressions were regulated primarily at the transcriptional level
Yoko Sawada et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(5), 4561-4571 (2017-11-08)
The aim of the present study was to assess the efficacy and safety of the oral administration of
Matrix metalloproteinase 13-containing exosomes promote nasopharyngeal carcinoma metastasis.
You Y
Cancer Science null
Mesfin Yimam et al.
Nutrients, 11(2) (2019-01-30)
Osteoarthritis (OA) is characterized by progressive articular cartilage degradation. Although there have been significant advances in OA management, to date, there are no effective treatment options to modify progression of the disease. We believe these unmet needs could be bridged
S-S Lin et al.
Osteoarthritis and cartilage, 27(9), 1372-1381 (2019-05-31)
MicroRNA (miRNA)107 expression is downregulated but high mobility group box 1 (HMGB-1), Toll-like receptors (TLRs), and receptor for advanced glycation end products (RAGE) are upregulated in osteoarthritic (OA) cartilage. We investigated mir-107/HMGB-1 signaling in OA after hyperbaric oxygen (HBO) treatment.