Fontos dokumentumok
RAB0188
Human FGF-7 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.5 pg/mL
standard curve range: 0.55-400 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF7(2252)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials