RAB0137
Rat Thymus Chemokine-1 / CXCL7 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatant
Szinonimák:
TCK-1
About This Item
Javasolt termékek
faj reaktivitás
rat
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 80 pg/mL
standard curve range: 68.59-50000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Ppbp(246358)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials