Merck
RAB0013
Sigma-Aldrich
Human ALCAM ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Szinonimák:
Activated leukocyte cell adhesion molecule, CD166 antigen
About This Item
UNSPSC kód:
41116158
NACRES:
NA.32
faj reaktivitás
human
kiszerelés
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
bemenet
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 15 pg/mL
standard curve range: 20.48-5000 pg/mL
észlelési módszer
colorimetric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... ALCAM(214)
Általános leírás
The Human ALCAM (activated leukocyte cell adhesion molecule) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human ALCAM in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
Immunogén
Recombinant Human ALCAM
Alkalmazás
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Egyéb megjegyzések
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • RABELADAELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer A (Item D1)Biztonsági adatlap
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)Biztonsági adatlap
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)Biztonsági adatlap
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)Biztonsági adatlap
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)Biztonsági adatlap
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shaobing Xie et al.
International immunopharmacology, 88, 106975-106975 (2020-11-14)
Activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM) plays an important role in T cell activation and immune response, but the role of ALCAM in allergic rhinitis (AR) remains unclear. The objective of the current study was to validate serum ALCAM as
Huihua Ding et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 122-122 (2020-05-29)
Lupus nephritis (LN) is one of the most severe complications of SLE patients. We aim to validate urinary ALCAM as a biomarker in predicting renal disease histpathology in a Chinese lupus cohort. In this cross-sectional study, a total of 256
Y S Kim et al.
Clinical and experimental immunology, 192(2), 151-164 (2018-01-25)
Food allergy is a major public health problem. Studies have shown that long-term interactions between activated leucocyte cell adhesion molecule (ALCAM/CD166) on the surface of antigen-presenting cells, and CD6, a co-stimulatory molecule, influence immune responses. However, there are currently no