Fontos dokumentumok
R8653
Anti-ROCK-2 antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 160 kDa
faj reaktivitás
human, mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 25-50 μg using Jurkat cell lysate
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole cell extract of human acute T cell leukemia Jurkat cell line and of mouse fibroblasts NIH3T3 cell line.
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ROCK2(9475)
mouse ... Rock2(19878)
rat ... Rock2(25537)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg