Fontos dokumentumok
R2033
RK-682
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(R)-3-Hexadecanoyl-5-hydroxymethyltetronic acid, (R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-(1-oxohexadecyl)-2(5H)-furanone
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO, heptane and xylene: ≥8 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)C1=C(O)[C@@H](CO)OC1=O
InChI
1S/C21H36O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(23)19-20(24)18(16-22)26-21(19)25/h18,22,24H,2-16H2,1H3/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZTSLHQKWLYYAC-GOSISDBHSA-N
Alkalmazás
- as a positive control in high-performance liquid chromatography (HPLC)
- as a reference compound in high-performance liqiud chromatography (HPLC)
- as a pan-protein tyrosine phosphatase non-receptor type (PTPN) inhibitor to study its effects on the activated lymphocytes
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.