Merck
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H22N4O · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.39
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alan D Brown et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(1), 230-239 (2018-12-13)
The voltage gated sodium channel NaV1.8 has been postulated to play a key role in the transmission of pain signals. Core hopping from our previously reported phenylimidazole leads has allowed the identification of a novel series of benzimidazole NaV1.8 blockers.